Learn More
Sampling Systems™ Cucharones SteriWare™
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Descripción
- Nuestra gama de cucharones de muestreo son ideales para tomar muestras de líquidos.
- Se pueden introducir en el líquido para tomar la muestra.
- También están diseñados para pasar por tapones tradicionales de 5 cm (2 pulgadas).
- Los cucharones se suministran en bolsas individuales, por lo que solo tiene que abrirlos y utilizarlos.
- No requiere limpieza.
- Toda la gama de cucharones se fabrica en condiciones de sala limpia y se envasa en una sala limpia de clase 7 (10 000).
- Los tamaños de cucharón estándar son de 50 ml y 100 ml.
- Simplemente desenróllelos y utilícelos.
- Son ideales para su uso con líquidos, cremas y pastas.
- La versión azul significa que pueden verse fácilmente si se dejan en el material de acuerdo con las directrices HACCP.
- Fabricados con HDPE o PP de alta calidad.
- Cumple con los requisitos alimentarios más recientes de la FDA y la UE.
- Sin BSE/EET.
- Disponibles en color natural, pero también en azul.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Natural |
| Tipo de empaquetado | Embolsados individualmente |
| Diámetro exterior (métrico) | 43 mm |