Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ HDPE PharmaScoops™
BIOPHARMA
Código de producto. 17554576 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 17554576
Marca: Sampling Systems™ 8045H60S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El muestreo y la dosificación de polvos y gránulos se simplifica cuando utiliza SteriWare™ HDPE PharmaScoops™.
  • La gama de sistemas de muestreo de cucharas desechables se ha diseñado y fabricado especialmente para industrias higiénicas.
  • Las cucharas están fabricadas con HDPE de calidad alimentaria y se utilizan ampliamente en las industrias farmacéutica, alimentaria y química.
  • Todos los productos SteriWare™ PharmaScoops™ están fabricados y envasados en una sala limpia del Reino Unido.
  • Puede utilizar SteriWare™ PharmaScoop™ para muestrear y dispensar polvos y gránulos.
  • Se encuentran en dispensarios, laboratorios y zonas de producción de todo el mundo.
  • Nuestras cucharas de gama de alta calidad se suministran envasadas individualmente y están disponibles en versiones estériles y no estériles.
  • Esta versión de HDPE ofrece una resistencia química superior en muchos otros tipos de plástico.
  • Nuestras cucharas (palas) estériles y desechables son perfectas para el muestreo, el laboratorio y el trabajo de producción.
  • Cada cuchara se envasa individualmente en una bolsa especial de alta calidad.
  • La gama completa de cucharas se fabrica y luego se envasa en una sala limpia de clase 10 000 para garantizar la limpieza.
  • Simplemente desenvuelva la cuchara y utilícela directamente de la bolsa.
  • Fabricadas de HDPE ligero.
  • Cumple con la FDA y la UE con trazabilidad completa de lotes.
  • El material está libre de BSE/TSE.
  • La versión estéril es SAL 10-6
  • Amplia gama de tamaños de 30 ml a 1000 ml
  • El muestreo y la dispensación se facilitan cuando se utiliza un sistema SteriWare™ HDPE PharmaScoop™ de sistemas de muestreo.
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 60 mL
Color Translúcido
Desechables Sí
Material HDPE