Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de ranura desechable de HDPE SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. p-8495017 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12702467 100 mL paquete de 20
15210749 500 mL paquete de 20
2 options
Código de producto. 12702467
Marca: Sampling Systems™ 8073H500S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para tomar una muestra transversal multinivel de polvos y gránulos. El tomamuestras de ranura desechable toma un solo compuesto de la parte superior, central e inferior de su lecho de polvo.
Características principales:
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Adecuado para su uso en zonas peligrosas
  • Disponible en 2 diferentes longitudes
Funcionamiento:
  • Introduzca el tomamuestras en el producto. Asegúrese de que el tomamuestras está en la posición cerrada.
  • Gire el asa para abrir las ranuras.
  • Después de dejar el tomamuestras durante varios segundos para permitir la entrada de polvo, gire el mango para cerrar el tomamuestras.
  • Retire el tomamuestras del producto.
  • Deslice la varilla interior para sacarla del tubo exterior.
  • Deposita la muestra en un recipiente adecuado.
¿Por qué utilizar el tomamuestras desechable SteriWare™?
  • Sin contaminación cruzada - Todos™ los dispositivos SteriWare pueden usarse directamente desde la bolsa.
  • No hay limpieza - a diferencia de un tomamuestras reutilizable, puede utilizar™ un producto SteriWare de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
  • Alta calidad - Nuestros™ productos SteriWare se fabrican/moldean/envasan en una sala limpia clase 100,000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de Especificaciones técnicas del producto.
  • Documentación completa - Podemos proporcionar documentación completa específica de lote para todos™ los productos SteriWare. Esto incluye los certificados de conformidad y los certificados de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
  • Rentable - Eliminar la necesidad de limpieza validación al cambiar a un dispositivo SeriWare™ ahorra tiempo y dinero.
  • Disponible estéril - La mayoría™ de los productos SteriWare están disponibles pre-esterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6. Consulte la hoja de especificaciones para obtener más información.
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de Ranura Multinivel
Material HDPE
Capacidad (métrico) 100 mL
Desechables
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad Cumple la normativa de la FDA CFR 177.1520, normativa de la UE 10/2011, normativa de la CE 1935/2004
Para utilizar con (aplicación) Para polvos cohesivos y algunos libres-que fluyen
Longitud (métrico) 620 mm