Learn More
Sampling Systems™ Atrapapolvo HDPE desechable de SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. p-8495018 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
20 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad unitSize
11945636 10 mL Estéril paquete de 20
11985437 20 mL No estéril paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945636 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8060H510S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para tomar muestras representativas de lugares conocidos dentro del polvo a granel. El polvo queda atrapado en el tomamuestras y se extrae y se vacía fácilmente.
Características principales:
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Adecuado para su uso en zonas peligrosas
  • Disponible en una variedad de colores y tamaños
Funcionamiento:
  • Inserte el tomamuestras en el producto asegurándose de que la punta está dentro del cuerpo del tomamuestras.
  • A la profundidad requerida, tire del cuerpo para exponer la punta. La muestra caerá alrededor de la punta.
  • Empuje el cuerpo del tomamuestras hacia abajo para atrapar la muestra.
  • Retire el tomamuestras del producto.
¿Por qué utilizar el tomamuestras desechable SteriWare™?
  • Sin contaminación cruzada - Todos™ los dispositivos SteriWare pueden usarse directamente desde la bolsa.
  • No hay limpieza - a diferencia de un tomamuestras reutilizable, puede utilizar™ un producto SteriWare de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
  • Alta calidad - Nuestros™ productos SteriWare se fabrican/moldean/envasan en una sala limpia clase 100,000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de Especificaciones técnicas del producto.
  • Documentación completa - Podemos proporcionar documentación completa específica de lote para todos™ los productos SteriWare. Esto incluye los certificados de conformidad y los certificados de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
  • Rentable - Eliminar la necesidad de limpieza validación al cambiar a un dispositivo SeriWare™ ahorra tiempo y dinero.
  • Disponible estéril - La mayoría™ de los productos SteriWare están disponibles pre-esterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6. Consulte la hoja de especificaciones para obtener más información.
Especificaciones
Tipo de producto Atrapapolvo
Material HDPE
Tipo de mango Polietileno de alta densidad (HPDE)
Capacidad (métrico) 10 mL
Desechables
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad Cumple la normativa de la FDA CFR 177.1520, normativa de la UE 10/2011, normativa de la CE 1935/2004
Para utilizar con (aplicación) Ideal para tomar muestras representativas de lugares conocidos dentro de la polvo a granel
Longitud (métrico) 500 mm