Learn More
Sampling Systems™ Atrapapolvo HDPE desechable de SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 11935457 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Longitud (métrico):
500 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
11935457 20 mL 1000 mm paquete de 20
11935636 10 mL 500 mm paquete de 20
11955437 1 mL 500 mm paquete de 20
11915636 5 mL 1000 mm paquete de 20
11905447 1 mL 1000 mm paquete de 20
11955636 10 mL 1000 mm paquete de 20
11995626 5 mL 500 mm paquete de 20
7 options
Código de producto. 11935457
Marca: Sampling Systems™ 8060H1020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Atrapapolvo Desechable de HDPE Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para tomar muestras representativas de lugares conocidos dentro del polvo a granel.
  • Montado y embalado en una sala limpia
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE conforme a la normativa de la FDA y la UE
  • Libre de EEB/EET
  • Trazabilidad total por lotes
  • Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y. 2
  • Se elimina el riesgo de contaminación cruzada; el dispositivo se puede utilizar directamente de la bolsa
  • No se requiere limpieza antes o después de la toma de muestras
  • No hay validación de limpieza (esto es muy caro de configurar y ejecutar)
  • Fabricado en un entorno de sala limpia de clase 100 000 (consulte las descripciones individuales del tomamuestras)
  • Tranquilidad
  • Adecuado para todas las industrias (farmacéutica, alimentaria, química, cosmética, biotecnología, etc.)
  • Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y. 2
  • Financiero
  • Ahorre tiempo y dinero (la limpieza de un tomamuestras reutilizable costará más que para comprar un tomamuestras desechable)
Especificaciones
Material HDPE
Capacidad (métrico) 20 mL
Esterilidad No estéril
Diámetro (métrico) 21 mm
Longitud (métrico) 1000 mm