Learn More
Sampling Systems™ Atrapapolvo HDPE desechable de SteriWare™
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Longitud (métrico):
500 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- Montado y embalado en una sala limpia
- Embolsadas individualmente
- Fabricado en HDPE conforme a la normativa de la FDA y la UE
- Libre de EEB/EET
- Trazabilidad total por lotes
- Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y. 2
- Se elimina el riesgo de contaminación cruzada; el dispositivo se puede utilizar directamente de la bolsa
- No se requiere limpieza antes o después de la toma de muestras
- No hay validación de limpieza (esto es muy caro de configurar y ejecutar)
- Fabricado en un entorno de sala limpia de clase 100 000 (consulte las descripciones individuales del tomamuestras)
- Tranquilidad
- Adecuado para todas las industrias (farmacéutica, alimentaria, química, cosmética, biotecnología, etc.)
- Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y. 2
- Financiero
- Ahorre tiempo y dinero (la limpieza de un tomamuestras reutilizable costará más que para comprar un tomamuestras desechable)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Esterilidad | No estéril |
| Diámetro (métrico) | 21 mm |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |