missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Jarras graduadas SteriWare™
Tienda Sampling Systems Productos

Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 18
Descripción
- Nuestra gama de jarras líderes de su clase son ideales para su uso en laboratorio y producción.
- La construcción de PP de alta calidad ofrece una gran resistencia química.
- Estas jarras graduadas se suministran preesterilizadas para que la limpieza se convierta en una cosa del pasado.
- Las graduaciones se pueden ver fácilmente.
- El mango ergonómico está redondeado para que sea cómodo de sujetar y utilizar.
- Las jarras están disponibles en tamaños de 500 ml y 1000 ml.
- Pueden utilizarse como jarras de uso general o como vasos de precipitados graduados.
- Las jarras embolsadas individualmente vienen preenvasadas y están listas para su uso.
- Simplemente desenróllelos y utilícelos. No es necesario realizar ninguna limpieza ni validación de limpieza.
- Hechas de PP de alta calidad que se ajusta a las normas de la CE y la FDA más recientes para uso alimentario.
- Sin BSE/EET.
- Certificados de conformidad por lotes suministrados.
- Envasados en una sala limpia médica para mantener la limpieza.
- Simplemente desenróllelos y utilícelos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduated | Sí |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido