Learn More
Sampling Systems™ Embudos SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 17594656 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) unitSize
17594656 50 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 17594656
Marca: Sampling Systems™ 8370H50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los embudos SteriWare™ forman parte de una amplia gama de embudos para líquidos de un solo uso y alta calidad. Una amplia gama de tamaños en productos estériles y no estériles significa que tendremos el producto adecuado para usted. Simplemente desenvuélvalo y utilícelo.
  • Embudos para líquidos estériles desechables de un solo uso.
  • Son ideales para su uso en laboratorios y áreas de fabricación.
  • Estos embudos están fabricados con polímeros de uso alimentario y están diseñados para utilizarse directamente desde la bolsa.
  • Los embudos SteriWare™ están disponibles estériles y no estériles.
  • Simplemente desenvuélvalo y utilícelo.
  • Son ideales para la dispensación de líquidos y cremas.
  • Cada embudo tiene una pequeña agarradera en el reborde para que pueda sostener el embudo y sin mojarse los dedos.
  • Fabricados con HDPE de alta calidad que cumple con los requisitos alimentarios más recientes de la FDA y la UE.
  • Sin BSE.
  • Fabricados en salas limpias.
  • Disponibles estériles (SAL 10-6) y no estériles.
  • Diámetros superiores de 50 mm, 100 mm y 200 mm.
  • Todos los pedidos se suministran con certificados de conformidad y esterilización cuando proceda.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 50 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)