Learn More
Sampling Systems™ Fórceps SteriWare™ (pinzas pequeñas)
BIOPHARMA
Código de producto. 17594676 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17594676
Marke: Sampling Systems™ 8630A115S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Nuestros fórceps SteriWare™ de un solo uso (pinzas pequeñas) están completamente fabricados en una sala limpia para garantizar la pulcritud. Vienen con documentación completa que confirma el uso alimentario y la esterilidad.
  • Nuestros fórceps desechables están disponibles en versiones estériles y no estériles.
  • Son adecuados para levantar y mover objetos pequeños, como pastillas, muestras, etc.
  • Las asas tienen ondulaciones moldeadas para darle un agarre extra.
  • Estas pinzas pequeñas ligeras son adecuadas para aplicaciones alimentarias, químicas, farmacéuticas o cosméticas.
  • Estas pinzas pequeñas se pueden usar directamente desde la bolsa.
  • Las pinzas pequeñas estériles se han procesado mediante radiación gamma.
  • Hechas de PS de uso alimentario.
  • Cumple con los últimos requisitos de la FDA y la UE.
  • Sin EEB/EET
  • Para evitar la contaminación, se han fabricado y luego se han empaquetado en una sala limpia de clase 7.
  • Vienen con documentación completa que confirma el uso alimentario y la esterilidad.
Spezifikation
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 115 mm
Esterilidad No estéril
Tipo de empaquetado Bolsa
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt