Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ FoodScoops
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17544566 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
2500 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad unitSize
17544566 1000 mL No estéril paquete de 25
17564566 2500 mL No estéril paquete de 15
17584566 500 mL No estéril paquete de 50
17554566 1000 mL Estéril paquete de 25
17574566 2500 mL Estéril paquete de 15
17594566 500 mL Estéril paquete de 50
6 options
Código de producto. 17544566
Marca: Sampling Systems™ 8045B1000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
FoodScoops SteriWare™ azules desechables son ideales para aplicaciones de un solo uso en industrias farmacéuticas, químicas y otras industrias higiénicas.
  • Estas cucharas de alimentos de alta calidad están disponibles estériles y no estériles.
  • Para que se detecten fácilmente (si se quedan en el polvo), se fabrican con un polipropileno azul de calidad alimentaria muy visible de acuerdo con las directrices HACCP.
  • Las cucharas para de alimentos se fabrican y envasan en condiciones completas de salas limpias.
  • Las cucharas pueden usarse directamente desde la bolsa.
  • Los mangos resistentes y ergonómicos están colocados en lo alto del cuerpo para mantener la mano alejada del polvo.
  • Las cucharas se suministran con la documentación completa, incluido el certificado por lotes de conformidad y la certificación de irradiación para la esterilización.
  • Las cucharas estériles se ajustan a SAL 10-6.
  • Hechas de PP azul de uso alimentario.
  • Cumple con los requisitos más recientes de la FDA y la UE 10/2011.
  • Sin BSE/EET.
  • El PP es muy resistente químicamente.
  • Intervalo de tamaños de 30 ml a 2500 ml
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 1000 mL
Color Azul
Desechables Sí