Learn More
Sampling Systems™ Cuchara Volumétrica Desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Product Code. 15869541 Shop All Sampling Systems Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
1 mL
1,23 mL
2,46 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Longitud (métrico):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
missing translation for 'unitSize'
paquete de 100
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15869541
missing translation for 'mfr': Sampling Systems™ 8640H20
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Capaz de utilizarse directamente desde la bolsa con su diseño en bolsas individuales. La Cuchara Volumétrica Desechable Sampling Systems™ SteriWare™ permite medir volúmenes pequeños con precisión.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Specifications
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 20 mL
Desechables
Tipo de producto Cuchara Volumétrica
Diámetro exterior (métrico) 43 mm
Material HDPE
Longitud (métrico) 180 mm
Estas Cucharas Volumétricas no son dispositivos de medición certificados. Se requiere la verificación del usuario.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.