Learn More
Sampling Systems™ Cuchara Volumétrica Desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15859541 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
1,23 mL
2,46 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Longitud (métrico):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Esterilidad unitSize
15859541 10 mL 171 mm No estéril paquete de 100
12734948 1 mL 153 mm Estéril paquete de 100
12744948 5 mL 165 mm Estéril paquete de 100
12754948 10 mL 171 mm Estéril paquete de 100
12764948 20 mL 180 mm Estéril paquete de 100
15819541 1 mL 153 mm No estéril paquete de 100
15829541 1,23 mL 155 mm Estéril paquete de 100
15839541 2,46 mL 160 mm Estéril paquete de 100
15849541 5 mL 165 mm No estéril paquete de 100
15869541 20 mL 180 mm No estéril paquete de 100
10 options
Código de producto. 15859541
Marca: Sampling Systems™ 8640H10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Capaz de utilizarse directamente desde la bolsa con su diseño en bolsas individuales. La Cuchara Volumétrica Desechable Sampling Systems™ SteriWare™ permite medir volúmenes pequeños con precisión.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Sin contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 10 mL
Desechables
Tipo de producto Cuchara Volumétrica
Diámetro exterior (métrico) 35 mm
Material HDPE
Longitud (métrico) 171 mm
Estas Cucharas Volumétricas no son dispositivos de medición certificados. Se requiere la verificación del usuario.