Learn More
Sampling Systems™ Cuchara Volumétrica Desechable SteriWare™
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 mL
1,23 mL
2,46 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Longitud (métrico):
153 mm
155 mm
160 mm
165 mm
171 mm
180 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
missing translation for 'unitSize'
paquete de 100
Descrizione
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Disponibles en diversos tamaños
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Sin contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Specifica
Specifica
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 1,23 mL |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Cuchara Volumétrica |
| Diámetro exterior (métrico) | 18 mm |
| Material | HDPE |
| Longitud (métrico) | 155 mm |
Estas Cucharas Volumétricas no son dispositivos de medición certificados. Se requiere la verificación del usuario.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto