Learn More
Sampling Systems™ ViscoThief Desechable SeriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15809451 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15809451 300 mL paquete de 20
1 options
Código de producto. 15809451
Marca: Sampling Systems™ 8055H1500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El ViscoThief Desechable Sampling Systems™ SeriWare™ es un tomamuestras desechable de un solo uso diseñado para su uso con materiales viscosos como cremas, aceites y miel.
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • A la profundidad deseada, tire del mango hacia arriba
  • Cuanto más se tire del asa, mayor será el volumen de la muestra
  • Empuje el mango hacia abajo para expulsar la muestra
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de líquidos
Material HDPE
Descripción Embolsadas individualmente
Capacidad (métrico) 300 mL
Desechables
Esterilidad No estéril
Diámetro exterior (métrico) 21 mm
Longitud (métrico) 1500 mm