Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable ViscoThief
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
190 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
Características principales:
- Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Adecuado para uso en áreas ATEX (solo longitudes de 500 mm y 1000 mm)
- Disponibles en 3 diferentes tamaños
Funcionamiento:
- Inserte el tomamuestras en el producto.
- A la profundidad deseada, tire del mango hacia arriba. Cuanto más se tire del asa, mayor será el volumen de la muestra.
- Retire el tomamuestras del producto.
- Empuje el mango hacia abajo para expulsar la muestra.
¿Por qué utilizar el tomamuestras desechable SteriWare™?
- Sin contaminación cruzada - Todos™ los dispositivos SteriWare pueden usarse directamente desde la bolsa.
- No hay limpieza - a diferencia de un tomamuestras reutilizable, puede utilizar™ un producto SteriWare de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
- Alta calidad - Nuestros™ productos SteriWare se fabrican/moldean/envasan en una sala limpia clase 100,000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de Especificaciones técnicas del producto.
- Documentación completa - Podemos proporcionar documentación completa específica de lote para todos™ los productos SteriWare. Esto incluye los certificados de conformidad y los certificados de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
- Rentable - Eliminar la necesidad de limpieza validación al cambiar a un dispositivo SeriWare™ ahorra tiempo y dinero.
- Disponible estéril - La mayoría™ de los productos SteriWare están disponibles pre-esterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6. Consulte la hoja de especificaciones para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | LiquiThief |
| Material | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Diámetro exterior (métrico) | 21 mm |
| Longitud del eje (métrico) | 500 mm |