Descripción
- Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- A la profundidad deseada, tire del mango hacia arriba
- Cuanto más se tire del asa, mayor será el volumen de la muestra
- Empuje el mango hacia abajo para expulsar la muestra
- Evita la contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras de líquidos |
| Material | Polipropileno |
| Descripción | Embolsadas individualmente |
| Capacidad (métrico) | 190 mL |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Diámetro exterior (métrico) | 21 mm |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |