Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras Desechable de Bolsas SteriWare™
Código de producto. 15691582 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
14 mm
25 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Anchura (métrico) Esterilidad unitSize
15691582 14 mm Estéril paquete de 100
11995846 25 mm No estéril paquete de 100
11905856 25 mm Estéril paquete de 100
15839461 14 mm No estéril paquete de 100
4 options
Código de producto. 15691582
Marca: Sampling Systems™ 8085N100S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El Tomamuestras Desechable de Bolsas Sampling Systems™ Steriware™ es un dispositivo higiénico de un solo uso que ha sido especialmente diseñado para tomar muestras a través del lateral de la bolsa.
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Adecuado para su uso en zonas peligrosas
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
Especificaciones
Material HDPE
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) 14 mm