Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y. 2
- Disponible en 2 tamaños distintos y en varios colores
- Evita la contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Hoja de 250mm |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Rojo |
| Tipo de producto | Espátula desechable |
| Anchura (métrico) | 19 mm |
| Incluye | 100 Espátulas |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 330 mm |