Learn More
Sampling Systems™ Espátula de polvo desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15829471 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
230 mm
330 mm
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Material:
HDPE
Poliestireno
Polipropileno
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15829471
Marca: Sampling Systems™ 8095B250S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Muestrear y dispensar fácilmente cantidades de polvos. La Espátula de Polvo Desechable Sampling Systems™ SteriWare™ es resistente y cómoda de usar con su mango redondeado especialmente diseñado y su hoja robusta.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Adecuado para su uso en zonas ATEX 0, 1 y. 2
  • Disponible en 2 tamaños distintos y en varios colores
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Descripción Hoja de 250mm
Esterilidad Estéril
Color Azul
Tipo de producto Espátula desechable
Anchura (métrico) 19 mm
Incluye 100 Espátulas
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 330 mm