Learn More
Sampling Systems™ Sonda de polvo desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15829451 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
200 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 15829451
Marca: Sampling Systems™ 8064H1000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La Sonda de Polvo Desechable Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para tomar una muestra transversal a través de un polvo a granel.
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Adecuado para su uso en zonas peligrosas
  • Empuje el tomamuestras en el producto, gire el tomamuestras y, a continuación, retírelo
  • Deposita la muestra en un recipiente adecuado
  • Coloque el tomamuestras usado en su bolsa de plástico original y deséchelo
  • No hay contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Tipo de producto Sonda
Material HDPE
Tipo de punta Evita que la muestra se caiga
Capacidad (métrico) 200 mL
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de Polvo
Longitud (métrico) 950 mm
Longitud de la hoja (métrico) 850 mm