Descripción
- Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Adecuado para su uso en zonas peligrosas
- Empuje el tomamuestras en el producto, gire el tomamuestras y, a continuación, retírelo
- Deposita la muestra en un recipiente adecuado
- Coloque el tomamuestras usado en su bolsa de plástico original y deséchelo
- No hay contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sonda |
| Material | HDPE |
| Tipo de punta | Evita que la muestra se caiga |
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de Polvo |
| Longitud (métrico) | 600 mm |
| Longitud de la hoja (métrico) | 500 mm |