Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Bottle
Designed to meet the requirements of the Pharmaceutical and Hygienic industries. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Powder Bottle is a high quality, wide mouth bottle that includes a screw top.
65.10€ - 152.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Frasco |
---|---|
Material | Polipropileno |
Incluye | Embolsadas individualmente |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Tipo de producto | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Tipo de producto | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15819571
|
Sampling Systems™
8890P-250 |
250 mL | 76 mm | Frasco | 89 mm |
74.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15829571
|
Sampling Systems™
8890P-250S |
250 mL | 76 mm | Frasco | 89 mm |
149.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15839571
|
Sampling Systems™
8890P-500 |
500 mL | 106 mm | Frasco | 108 mm |
65.10€
paquete de 37 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15849571
|
Sampling Systems™
8890P-500S |
500 mL | 106 mm | Frasco | 108 mm |
152.00€
paquete de 37 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Available in 2 sizes
- Powder tight seal
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contaminaton
- No cleaning required
Especificaciones
Frasco | |
Polipropileno | |
Embolsadas individualmente |