Learn More
Sampling Systems™ Frasco Desechable de Polvo SteriWare™
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 37
paquete de 50
Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con material conforme a FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Disponible en 2 tamaños:
- Sellado hermético al polvo
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Sin contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Frasco |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Embolsadas individualmente |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Diámetro (métrico) | 76 mm |
| Longitud (métrico) | 89 mm |