Descripción
- Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricada con material conforme a FDA, EC 1935/2004 y EU 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Evita la contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Embolsados individualmente |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Blanco |
| Longitud de la hoja (métrico) | 150 mm |
| Anchura (métrico) | 40 mm |
| Material | HDPE |
| Longitud (métrico) | 260 mm |