Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Pallet Knife
BIOPHARMA
Código de producto. 15124966 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
260 mm
300 mm
Longitud de la hoja (métrico):
150 mm
200 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) Esterilidad unitSize
15124966 300 mm 200 mm Estéril paquete de 100
15750678 260 mm 150 mm No estéril paquete de 100
15869471 260 mm 150 mm Estéril paquete de 100
15879471 300 mm 200 mm No estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15124966 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8175H200S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Constructed of food/pharma grade HDPE, making it ideal for manufacturing areas. Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Pallet Knife is good for hygienic applications and requires no cleaning.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, EC 1935/2004 y EU 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Descripción Embolsados individualmente
Esterilidad Estéril
Color Blanco
Longitud de la hoja (métrico) 200 mm
Anchura (métrico) 45 mm
Material HDPE
Longitud (métrico) 300 mm