Learn More
Sampling Systems™ LiquiThief desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15714758 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
290 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 15714758
Marca: Sampling Systems™ 8050H1500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
LiquiThief desechable Sampling Systems™ SteriWare™ es ideal para su uso con líquidos de baja viscosidad.
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado con materiales conformes a la norma FDA, CE 1935/2004 y EU 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • A la profundidad deseada, tire del mango hacia arriba
  • Cuanto más se tire del asa, mayor será el volumen de la muestra
  • Empuje el mango hacia abajo para expulsar la muestra
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Capacidad (métrico) 290 ml
Diámetro exterior (métrico) 21 mm
Descripción No estéril, envasado individualmente
Longitud (métrico) 1500 mm
N.º por caja 20