Descripción
- Constructed of HDPE
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 250 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 40 mm |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Graduado | No |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de producto | Filling Funnel (Liquid) |