Learn More
Sampling Systems™ Embudo líquido desechable SteriWare™
Código de producto. 15879741 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
100 mm
100 mm
200 mm
250 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 50
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Esterilidad unitSize
15879741 100 mm No estéril paquete de 100
16269421 100 mm Estéril paquete de 50
15360044 100 mm Estéril paquete de 100
15504004 200 mm Estéril paquete de 10
16259421 100 mm No estéril paquete de 50
15889741 200 mm No estéril paquete de 20
30286533 250 mm Estéril paquete de 10
30286532 250 mm No estéril paquete de 10
8 options
Código de producto. 15879741
Marca: Sampling Systems™ 8370H100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para laboratorios, entornos farmacéuticos, salas limpias y fabricación de productos químicos. El embudo líquido desechable de Sampling Systems™ SteriWare™ viene envasado individualmente después de ser moldeado y empacado en una sala limpia clase 100.000.
  • Fabricado con HDPE
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricada con material conforme a FDA, EC 1935/2004 y EU 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100 mm
Diámetro del tubo (métrico) 12 mm
Esterilidad No estéril
Tipo de producto Embudo para líquido