Learn More
Sampling Systems™ Cuchara Desechable SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15128086 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Material:
HDPE
Polipropileno
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Color Material Esterilidad unitSize
15128086 Blanco HDPE No estéril paquete de 40
15869441 Azul Polipropileno No estéril paquete de 40
15879441 Azul Polipropileno Estéril paquete de 40
15889441 Blanco HDPE Estéril paquete de 40
4 options
Código de producto. 15128086
Marca: Sampling Systems™ 8053H50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Usar directamente de la bolsa sin necesidad de una limpieza costosa. El Cucharón Desechable Sampling Systems™ SteriWare™ permite un muestreo de líquidos en superficie eficaz.
  • Moldeados y envasados en un cuarto limpio de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • El diseño moldeado de una pieza se ha construido especialmente para pase por un tapón estándar
  • Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Material HDPE
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables
Esterilidad No estéril
Color Blanco
Diámetro exterior (métrico) 48 mm