Learn More
Sampling Systems™ Pipeta desechable Jumbo SeriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15468163 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 mL
Longitud (métrico):
450 mm
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Esterilidad unitSize
15468163 80 mL 450 mm Estéril paquete de 50
1 options
Código de producto. 15468163 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8051H450S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La Pipeta desechable Jumbo Sampling Systems™ SteriWare™ es rápida y fácil de usar y es ideal para tomar muestras de líquidos de baja viscosidad.
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado con materiales conformes a la normativa FDA, CE 1935/2004 & UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Mango con código de color altamente visible
  • Presione el pulgar sobre el extremo azul del tubo hasta que se baje a la profundidad de muestreo correcta
  • A la profundidad requerida, levante el pulgar hasta que los niveles se igualen
  • Presione el pulgar sobre el tubo para sellar la muestra
  • Evita la contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Material HDPE
Incluye Embolsadas individualmente
Capacidad (métrico) 80 mL
Esterilidad Estéril
Diámetro exterior (métrico) 21 mm
Longitud (métrico) 450 mm