Descripción
- Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado con materiales conformes a la normativa FDA, CE 1935/2004 & UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Mango con código de color altamente visible
- Presione el pulgar sobre el extremo azul del tubo hasta que se baje a la profundidad de muestreo correcta
- A la profundidad requerida, levante el pulgar hasta que los niveles se igualen
- Presione el pulgar sobre el tubo para sellar la muestra
- Evita la contaminación cruzada
- No requiere limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Material | HDPE |
| Incluye | Embolsadas individualmente |
| Capacidad (métrico) | 225 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Diámetro exterior (métrico) | 21 mm |
| Longitud (métrico) | 1100 mm |