Learn More
Sampling Systems™ Lanzas Desechables de Polvo de HDPE SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 15601187 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
75 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15601187 75 mL paquete de 20
1 options
Código de producto. 15601187
Marca: Sampling Systems™ 8063H300S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las Lanzas Desechables de Polvo de HDPE Sampling Systems™ SteriWare™ son ideales para tomar una muestra transversal a través de un polvo a granel.
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado en HDPE 1935/2004, conforme con FDA y EC, y 10/2011 conforme con la UE
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Adecuado para su uso en zonas peligrosas
  • Empuje el tomamuestras en el producto, gire el tomamuestras y, a continuación, retírelo
  • Deposita la muestra en un recipiente adecuado
  • Coloque el tomamuestras usado en su bolsa de plástico original y deséchelo
  • No hay contaminación cruzada
  • No requiere limpieza
Especificaciones
Material HDPE
Incluye 20 por caja
Capacidad (métrico) 75 mL
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 400 mm