Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Medios en frasco Bd Sterisart: TSB, frasco de infusión
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Caldo de soja tríptica
- Medio nutritivo líquido de uso general utilizado en pruebas de esterilidad para la detección, aislamiento y cultivo de microorganismos fastidiosos y no fastidiosos según USP y EP.
- Medio nutritivo que apoyará el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos, incluyendo bacterias y hongos aeróbicos comunes y anaeróbicos facultativos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Cierre de tipo 1, D.E. de 32 mm |
| Tipo de medios | TSB (caldo tríptico de soja) |
| Esterilidad | Estéril |
| N.° por paquete | 25 |
| Tipo de empaquetado | Frasco de 125 ml |
| Cantidad | 100 ml |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X25 Sterisart BD bottled Media, Type: TSB