Descripción
- Disponibles con o sin una cubierta transparente para ayudar a proteger las muestras frente a la contaminación
- Mango de diseño ergonómico con borde ligeramente inclinado
- Las palas se colocan horizontalmente y pueden bajarse sin que los materiales goteen
- Ideales para su uso con polvos, gránulos y pastas
- Envasadas individualmente para aplicaciones de una vía
- Se esterilizan mediante radiación gamma
- Producción, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7 (10.000)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con tapa |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Pala |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de polvos, gránulos y pastas |
| Incluye | Con tapa |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 142 mm |