Learn More
Buerkle™ Palas SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15316327 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Longitud (métrico):
141 mm
142 mm
160 mm
161 mm
205 mm
206 mm
216 mm
218 mm
232 mm
253 mm
280 mm
283 mm
332 mm
Incluye:
Con tapa
Sin tapa
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Incluye unitSize
15316327 150 mL 216 mm Sin tapa paquete de 10
15366317 25 mL 141 mm Sin tapa paquete de 10
17280584 2000 mL - - paquete de 10
15694104 1000 mL 332 mm Sin tapa paquete de 10
15376317 25 mL 142 mm Con tapa paquete de 10
15386317 50 mL 160 mm Sin tapa paquete de 10
15396317 50 mL 161 mm Con tapa paquete de 10
15306327 100 mL 205 mm Sin tapa paquete de 10
15390937 100 mL 206 mm Con tapa paquete de 10
15326327 150 mL 218 mm Con tapa paquete de 10
15581721 250 mL 232 mm Sin tapa paquete de 10
15591721 250 mL 253 mm Con tapa paquete de 10
15501731 500 mL 280 mm Sin tapa paquete de 10
15511731 500 mL 283 mm Con tapa paquete de 10
14 options
Código de producto. 15316327
Marca: Buerkle™ 53781007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Muestree polvo, gránulos y pastas con estas palas estériles de poliestireno. Las cucharas Buerkle™ SteriPlast™ están disponibles con o sin tapas transparentes para ayudar a garantizar un procedimiento de muestreo estéril y libre de contaminación.
  • Disponibles con o sin una cubierta transparente para ayudar a proteger las muestras frente a la contaminación
  • Mango de diseño ergonómico con borde ligeramente inclinado
  • Las palas se colocan horizontalmente y pueden bajarse sin que los materiales goteen
  • Ideales para su uso con polvos, gránulos y pastas
  • Envasadas individualmente para aplicaciones de una vía
  • Se esterilizan mediante radiación gamma
  • Producción, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7 (10.000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sin tapa
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 5,07 oz
Capacidad (métrico) 150 mL
Color Blanco
Tipo de producto Pala
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de polvos, gránulos y pastas
Incluye Sin tapa
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 216 mm