Learn More
Buerkle™ Espátiñas de Muestreo SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-6827077 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
263 mm
268 mm
Incluye:
Con funda
Sin funda
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (métrico) Incluye unitSize
15336327 263 mm Sin funda paquete de 10
15346327 268 mm Con funda paquete de 10
2 options
Código de producto. 15336327
Marca: Buerkle™ 53781009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perforan bolsas de papel o plástico para el muestreo de polvos, gránulos y pastas. Las Espátulas de Muestreo Buerkle™ SteriPlast™ son estériles y vienen envasadas individualmente. Están disponibles con o sin cubierta de vaina para una mayor integridad de la muestra.
  • Profundidad de inserción de 150 mm
  • Hoja puntiaguda para perforar fácilmente bolsas de papel o plástico
  • Disponible con o sin cubierta de funda que reduce el riesgo de contaminación de las muestras
  • Tirador ergonómico de diseño
  • Idóneas para polvos, gránulos y pastas.
  • Envasadas individualmente para aplicaciones de una vía
  • Se esterilizan mediante radiación gamma
  • Producción, montaje y embalaje conforme a salas limpias de clase 7 (10 000)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sin vaina
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 0,41 oz
Capacidad (métrico) 12 ml
Color Blanco
Tipo de producto Espátula
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de polvos, gránulos y pastas
Incluye Sin funda
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 263 mm