Descripción
- El mango largo de la cuchara de plástico permite vaciar los residuos de recipientes grandes fácilmente y también puede llegar a lugares difíciles de alcanzar, como bidones con cuellos estrechos.
- PS
- Blanco
- Envasada individualmente y opcionalmente esterilizada
- Longitud de mango: 300 mm
- Para uso individual
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Forma | Curved |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Sampler |
| Longitud del mango (métrico) | 300 mm |
| Material | Poliestireno |
| Mostrar más |