Learn More
Buerkle™ Cuchara de muestreo SteriPlast™/LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17298630 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 17298630
Marca: Buerkle™ 53785014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se puede utilizar para tomar muestras de polvos, gránulos y pastas. El mango largo permite muestrear recipientes más grandes incluso con poco contenido o llegar a través de aberturas estrechas.
  • La pala de muestreo con mango largo se puede utilizar para tomar muestras de polvos, gránulos y pastas.
  • El mango largo permite muestrear recipientes más grandes incluso con poco contenido o llegar a través de aberturas estrechas.
  • Con el fondo recto de la pala, el medio se puede sacar directamente del fondo del recipiente.
  • PS, blanco
  • Envasado individual
  • Longitud de mango: 300 mm
  • Para uso individual
  • Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 50 mL
Certificaciones/conformidad Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Desechables
Tipo de producto Sampler
Incluye Mango largo
Longitud del mango (métrico) 300 mm
Material Poliestireno