Learn More
Buerkle™ Cuchara de muestreo SteriPlast™/LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17290604 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad unitSize
17290604 100 mL Estéril paquete de 10
17288630 50 mL No estéril paquete de 10
17298630 50 mL Estéril paquete de 10
17280604 100 mL No estéril paquete de 10
4 options
Código de producto. 17290604
Marca: Buerkle™ 53785018
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se puede utilizar para tomar muestras de polvos, gránulos y pastas. El mango largo permite muestrear recipientes más grandes incluso con poco contenido o llegar a través de aberturas estrechas.
  • La pala de muestreo con mango largo se puede utilizar para tomar muestras de polvos, gránulos y pastas.
  • El mango largo permite muestrear recipientes más grandes incluso con poco contenido o llegar a través de aberturas estrechas.
  • Con el fondo recto de la pala, el medio se puede sacar directamente del fondo del recipiente.
  • PS, blanco
  • Envasado individual
  • Longitud de mango: 300 mm
  • Para uso individual
  • Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 3,38 oz
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Desechables
Tipo de producto Pala
Longitud del mango (métrico) 300 mm
Material Poliestireno
Tipo de mango Mango largo