Descripción
- La pala de muestreo con mango largo se puede utilizar para tomar muestras de polvos, gránulos y pastas.
- El mango largo permite muestrear recipientes más grandes incluso con poco contenido o llegar a través de aberturas estrechas.
- Con el fondo recto de la pala, el medio se puede sacar directamente del fondo del recipiente.
- PS, blanco
- Envasado individual
- Longitud de mango: 300 mm
- Para uso individual
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Pala |
| Longitud del mango (métrico) | 300 mm |
| Mostrar más |