Learn More
Buerkle™ Espátula de paleta SteriPlast™/LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17290584 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estériles
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Esterilidad unitSize
17290584 Estériles paquete de 100
17270584 No estéril paquete de 100
2 options
Código de producto. 17290584
Marca: Buerkle™ 53781035
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puede utilizarse para aplicar, distribuir o extender uniformemente medios viscosos como pastas y cremas. La espátula llega fácilmente a las esquinas y curvas de diversos recipientes y es adecuada para raspar cuencos, eliminar residuos o limpiar las cucharas dosificadoras de Bürkle.
  • El borde largo y estable de la rasqueta de plástico es ideal para cortar medios viscosos.
  • La pequeña punta situada en el borde largo puede utilizarse para rasgar, por ejemplo, el film de embalaje.
  • El rascador también es adecuado para revolver y mezclar.
  • PS, blanco
  • Disponible en un paquete grande con 100 piezas o 100 piezas envasadas individualmente y esterilizadas por radiación
  • Para uso individual
  • Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Desechables
Tipo de producto Sampler
Longitud de la hoja (métrico) 70 mm
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 192 mm