Descripción
- El borde largo y estable de la rasqueta de plástico es ideal para cortar medios viscosos.
- La pequeña punta situada en el borde largo puede utilizarse para rasgar, por ejemplo, el film de embalaje.
- El rascador también es adecuado para revolver y mezclar.
- Bio-PE, blanco, flexible y resistente a la rotura
- Producto fabricado con materias primas renovables
- Para uso individual
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 |
| Esterilidad | Estériles |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Sampler |
| Longitud de la hoja (métrico) | 70 mm |
| Anchura (métrico) | 20 mm |
| Material | Bio-PE |
| Longitud (métrico) | 192 mm |