Descripción
- El juego de muestreo SteriPlast™ consta de diez espátulas de muestras o diez cucharas para muestras y diez bolsas de muestras a prueba de manipulaciones SteriBag Premium.
- Todas las piezas se esterilizan mediante rayos gamma y son adecuadas para su uso con alimentos.
- Las palas o espátulas están fabricadas en una sala limpia y envasadas individualmente.
- La bolsa de muestra SteriBag Premium tiene un sellado integrado y es hermética al líquido.
- Un código de seguimiento único tanto en la bolsa como en el campo de desprendible garantiza una completa documentación y trazabilidad.
- Elija la profundidad de inserción, cuchara 50 ml o espátula 150 mm
- Cada kit incluye SteriBag Premium de 300 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno, polietileno |
| Incluye | 10 cucharas y 10 bolsas SteriBag Premiµm |
| Capacidad (métrico) | 300 mL |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |