Learn More
Buerkle™ Cuchara para alimentos azul SteriPlast™
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Con el fondo recto de la pala, el medio se puede sacar directamente del fondo del recipiente
- Envasada individualmente y opcionalmente esterilizada
- Longitud de mango: 300 mm
- Para uso individual
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Color | Azul |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Pala |
| Longitud del mango (métrico) | 300 mm |
| Mostrar más |