Descripción
- Producto y envase de materias primas renovables
- PE verde, blanco
- Envasadas individualmente y esterilizadas por rayos gamma
- Producción y embalaje según la clase 7 de sala limpia
- Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Espátula |
| Material | Polietileno verde (hecho de materias primas renovables) |
| Longitud (métrico) | 263 mm (total) 150 mm (profundidad de inserción) |