Learn More
Buerkle™ Cucharas para Muestras Biológicas SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-6931001 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 ml
100 mL
150 mL
Longitud (métrico):
141 mm
160 mm
205 mm
216 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15336337 25 mL 141 mm paquete de 10
15346337 50 ml 160 mm paquete de 10
15356337 100 mL 205 mm paquete de 10
15366337 150 mL 216 mm paquete de 10
4 options
Código de producto. 15336337
Marca: Buerkle™ 53791001
Fabricado a partir de materias primas renovables y puede reciclarse completamente. Las cucharas para muestras biológicas SteriPlast™ todavía tienen todas las propiedades adecuadas del polietileno convencional. La cuchara de muestras es ideal para polvos, granulados y pastas.
  • Cuchara de diseño ergonómico
  • Producto y envase de materias primas renovables
  • Fabricada en "" PE verde, blanco
  • Reciclable/Desechable
  • Envasadas individualmente y esterilizadas por rayos gamma
  • Producción y embalaje según la clase 7 de sala limpia
  • Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 25 mL
Color Blanco
Tipo de producto Pala
Material Polietileno verde (hecho de materias primas renovables)
Longitud (métrico) 141 mm