Learn More
Buerkle™ Cucharas para muestras biológicas SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-6931000 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 ml
10 mL
Longitud (métrico):
127 mm
170 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 15386337
Marca: Buerkle™ 53791011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado a partir de materias primas renovables y puede reciclarse completamente. Las cucharas para muestras biológicas SteriPlast™ todavía tienen todas las propiedades adecuadas del polietileno convencional.
  • Producto y envase de materias primas renovables
  • "PE" verde, blanco
  • Envasadas individualmente y esterilizadas por rayos gamma
  • Producción y embalaje según la clase 7 de sala limpia
  • Aprobación de la FDA y de productos alimenticios de la UE
  • Dos ediciones disponibles: 2,5 ml (cucharadita) y 10 ml (cucharada)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2,5 ml
Color Blanco
Desechables Reciclable
Tipo de producto Cuchara para muestras
Para utilizar con (aplicación) Muestreo de polvos, granulados y fluidos
Material Polietileno verde (hecho de materias primas renovables)
Longitud (métrico) 127 mm