Learn More
DWK Life Sciences Placa de Petri STERIPLAN™, de vidrio sodocálcico
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
El cultivo de microorganismos puede tener lugar en un medio nutritivo gelatinoso, que se coloca en una placa plana, redonda y transparente con tapa (la llamada placa de Petri). Debido al gel sólido, se evita la mezcla de los microorganismos y pueden crecer grandes acumulaciones de cultivos celulares (colonias).
- Libre de burbujas y rayas
- Es posible la distribución uniforme del fondo
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Para utilizar con (aplicación) | Crecimiento y cultivo de microorganismos; Cultivo en un medio de cultivo de gel sólido; Microscopía de microorganismos; Cultivo celular |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Altura (métrico) | 10 mm |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |