Learn More
- Home
- Products
- Placas
- Papeles y platos de pesaje
- Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats
Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats
Código de producto. 11854712
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Color | Tipo | Forma | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11854712 | 250 ml | Negro | Plato de pesaje antiestático | Cuadrada | paquete de 500 |
| 11864722 | 5 ml | Negro | Plato de pesaje antiestático | Diamante | paquete de 500 |
| 11864712 | 5 ml | Blanco | Plato de pesaje antiestático | Diamante | 500 PCS |
| 12427702 | 5 ml | Blanco | Estándar | Diamante | paquete de 500 |
| 11894712 | 7 ml | Blanco | Navecilla de pesaje | Cuadrada | 500 PCS |
| 11844712 | 7 ml | Negro | Plato de pesaje antiestático | Cuadrada | paquete de 500 |
| 11333814 | 7 ml | Blanco | Estándar | Cuadrada | paquete de 500 |
| 12407702 | 7 ml | Negro | Estándar | Cuadrada | paquete de 500 |
| 11894702 | 250 ml | Negro | Estándar | Cuadrada | paquete de 500 |
| 11804712 | 30 ml | Blanco | Estándar | Diamante | paquete de 500 |
| 11824722 | 30 ml | Negro | Estándar | Diamante | paquete de 500 |
| 11874712 | 30 ml | Blanco | Plato de pesaje antiestático | Diamante | paquete de 500 |
| 11844722 | 30 ml | Negro | Plato de pesaje antiestático | Diamante | paquete de 500 |
| 12437702 | 100 ml | Blanco | Estándar | Diamante | paquete de 500 |
| 11834722 | 100 ml | Negro | Estándar | Diamante | paquete de 500 |
| 12447702 | 100 ml | Negro | Plato de pesaje antiestático | Cuadrada | paquete de 500 |
| 11884712 | 100 ml | Blanco | Plato de pesaje antiestático | Diamante | paquete de 500 |
| 11804722 | 100 ml | Blanco | Plato de pesaje antiestático | Cuadrada | 500 PCS |
| 12417702 | 100 ml | Negro | Estándar | Cuadrada | paquete de 500 |
| 11854722 | 100 ml | Negro | Plato de pesaje antiestático | Diamante | paquete de 500 |
| 11824712 | 100 ml | Blanco | Estándar | Cuadrada | paquete de 500 |
| 11814722 | 250 ml | Blanco | Plato de pesaje antiestático | Cuadrada | paquete de 500 |
| 11834712 | 250 ml | Blanco | Estándar | Cuadrada | paquete de 500 |
Código de producto. 11854712
Marca: Thermo Scientific™ WB30328
Descripción
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners. All sizes packed 250 per pack, 500 per case.
- Fabricada con poliestireno de alto impacto
- La superficie hidrófoba garantiza la ausencia de absorción de agua de la atmósfera o de la muestra
- Disponible en blanco o negro para garantizar la idoneidad para diferentes materiales de muestra coloreados
- El intervalo antiestático solventa los problemas con el cuelgue de polvo
- Base plana para un apoyo firme y seguro en la balanza
- No se suministran estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Negro |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Cuadrada |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Plato de pesaje antiestático |
| Longitud (métrico) | 140 mm |
| Anchura (métrico) | 140 mm |