Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats
Código de producto. 11804712
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
5 ml
7 ml
7 ml
30 ml
30 ml
100 ml
100 ml
250 ml
250 ml
Color:
Blanco
Negro
Tipo:
Estándar
Navecilla de pesaje
Plato de pesaje antiestático
Forma:
Cuadrada
Diamante
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Tipo Forma unitSize
11804712 30 ml Blanco Estándar Diamante paquete de 500
11864722 5 ml Negro Plato de pesaje antiestático Diamante paquete de 500
11864712 5 ml Blanco Plato de pesaje antiestático Diamante 500 PCS
12427702 5 ml Blanco Estándar Diamante paquete de 500
11894712 7 ml Blanco Navecilla de pesaje Cuadrada 500 PCS
11844712 7 ml Negro Plato de pesaje antiestático Cuadrada paquete de 500
11333814 7 ml Blanco Estándar Cuadrada paquete de 500
12407702 7 ml Negro Estándar Cuadrada paquete de 500
11894702 250 ml Negro Estándar Cuadrada paquete de 500
11824722 30 ml Negro Estándar Diamante paquete de 500
11874712 30 ml Blanco Plato de pesaje antiestático Diamante paquete de 500
11844722 30 ml Negro Plato de pesaje antiestático Diamante paquete de 500
12437702 100 ml Blanco Estándar Diamante paquete de 500
11834722 100 ml Negro Estándar Diamante paquete de 500
12447702 100 ml Negro Plato de pesaje antiestático Cuadrada paquete de 500
11884712 100 ml Blanco Plato de pesaje antiestático Diamante paquete de 500
11804722 100 ml Blanco Plato de pesaje antiestático Cuadrada 500 PCS
12417702 100 ml Negro Estándar Cuadrada paquete de 500
11854722 100 ml Negro Plato de pesaje antiestático Diamante paquete de 500
11824712 100 ml Blanco Estándar Cuadrada paquete de 500
11854712 250 ml Negro Plato de pesaje antiestático Cuadrada paquete de 500
11814722 250 ml Blanco Plato de pesaje antiestático Cuadrada paquete de 500
11834712 250 ml Blanco Estándar Cuadrada paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Código de producto. 11804712 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor WB30314
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners.
Form a funnel for easy pouring and complete sample transfer using the new and improved Thermo Scientific™ Sterilin™ Weighing Boats, featuring radiused corners. All sizes packed 250 per pack, 500 per case.
  • Fabricada con poliestireno de alto impacto
  • La superficie hidrófoba garantiza la ausencia de absorción de agua de la atmósfera o de la muestra
  • Disponible en blanco o negro para garantizar la idoneidad para diferentes materiales de muestra coloreados
  • El intervalo antiestático solventa los problemas con el cuelgue de polvo
  • Base plana para un apoyo firme y seguro en la balanza
  • No se suministran estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 30 ml
Color Blanco
Material Poliestireno
Forma Diamante
Esterilidad No estéril
Tipo Estándar
Longitud (métrico) 80 mm
Anchura (métrico) 60 mm